Få mere at vide
(2-Aminophenyl)(phenyl)methanol, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31087047
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
10 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31087047 1 g
31084762 250 mg
31086245 10 g
31078283 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31087047 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD146601g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2-Aminophenyl)(phenyl)methanol
CAS 13209-38-6
Molekylær formel C13H13NO
MDL nummer MFCD00017097
Mængde 1 g
SMIL NC1=C(C=CC=C1)C(O)C1=CC=CC=C1
Molekylvægt (g/mol) 199.25
Procent renhed 97%