Få mere at vide
2-aminophenol, TRC
Artikelnummer. 30320963
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30320963 5 g
1 options
Artikelnummer. 30320963 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6189305G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminophenol
CAS 95-55-6
Molekylær formel C6 H7 N O
Mængde 5 g
Synonym Phenol, o-amino- (8CI), 2-Aminophenol, (2-Hydroxyphenyl)amine, 1-Amino-2-hydroxybenzene, 1-Hydroxy-2-aminobenzene, 2-Amino-1-hydroxybenzene, 2-Aminophenyl alcohol, 2-Hydroxyaniline, 2-Hydroxybenzenamine, BASF Ursol 3GA, Benzofur GG, C.I. 76520, C.I. Oxidation Base 17, Fouramine OP, NSC 1534, NSC 226261, Nako Yellow 3GA, Paradone Olive Green B, Pelagol 3GA, Pelagol Grey GG, Rodol 2G, Zoba 3GA, o-Aminohydroxybenzene, o-Aminophenol, o-Hydroxyaniline, o-Hydroxyphenylamine
InChI formel InChI=1S/C6H7NO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H,7H2
SMIL Nc1ccccc1O
IUPAC navn 2-aminophenol
Molekylvægt (g/mol) 109.13
Formel vægt 109.0528