Få mere at vide
2-Aminophenol, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 172°C to 174°C (Sublimed) |
| Tæthed | 1.328 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 150°C/15 hPa |
| MDL nummer | MFCD00007690 |
| Mængde | 1 kg |
| Synonym | 2-Aminophenol, 2-Hydroxy aniline, 2-Amino-1-hydroxy benzene, 2-Aminophenol |