Få mere at vide
2-aminophenol, 99%
Artikelnummer. 11414764
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11414764 500 g 500g
11404764 100 g 100g
11424764 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11414764 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13735.36
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 95-55-6 | C6H7NO | 109,128 g/mol
2-Aminophenol bruges til at fremstille farvestoffer og lægemidler. Det bruges også som et reagens til syntese af heterocykliske forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Aminophenol bruges til at fremstille farvestoffer og lægemidler. Det bruges også som et reagens til syntese af heterocykliske forbindelser.
Opløselighed Opløseligt i vand (17 g
/L ved 20 C).°
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-55-6
Molekylær formel C6H7NO
Molekylvægt (g/mol) 109.128
MDL nummer MFCD00007690
InChI nøgle CDAWCLOXVUBKRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-aminophenol, o-hydroxyaniline, 2-hydroxyaniline, phenol, 2-amino, 2-amino-1-hydroxybenzene, fouramine op, benzofur gg, pelagol grey gg, pelagol 3ga, nako yellow 3ga
PubChem CID 5801
ChEBI CHEBI:18112
IUPAC navn 2-aminophenol
SMIL C1=CC=C(C(=C1)N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminophenol
Smeltepunkt 173 °C til 177 °C
Tæthed 1.328
Kogepunkt 150 °C (11 mmHg)
Flammepunkt >175 °C (347 °F)
Lugt Karakteristik
Mængde 500 g
FN nummer UN2512
Beilstein 606075
Merck Index 14,461
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (17 g/L ved 20 °C).
Formel vægt 109.13
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Aminophenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Aminophenol