Få mere at vide
2-aminophenol, 99%
Artikelnummer. 10675132 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10675132 5 g Glasflaske 5g
10675322 100 g Glasflaske 100g
10010630 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10675132 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 104260050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 95-55-6 | C6H7NO | 109,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 95-55-6
Molekylær formel C6H7NO
Molekylvægt (g/mol) 109.13
MDL nummer MFCD00007690
InChI nøgle CDAWCLOXVUBKRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-aminophenol, o-hydroxyaniline, 2-hydroxyaniline, phenol, 2-amino, 2-amino-1-hydroxybenzene, fouramine op, benzofur gg, pelagol grey gg, pelagol 3ga, nako yellow 3ga
PubChem CID 5801
ChEBI CHEBI:18112
IUPAC navn 2-aminophenol
SMIL C1=CC=C(C(=C1)N)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Aminophenol
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 172 °C til 177 °C
Farve Hvid til Brun
Kogepunkt 164°C (15.0 Mbar)
Flammepunkt 168°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NC6H4OH
Mængde 5 g
Beilstein 13, 354
Merck Index 15, 457
Opløselighedsinformation Solubility in water: 17g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ether,1g in 23 mL alcohol,slightly soluble in benzene
Formel vægt 109.13
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Aminophenol
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Aminophenol