Få mere at vide
2-(Aminooxy)ethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Aminooxy)ethanol |
| CAS | 3279-95-6 |
| Molekylær formel | C2H7NO2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | O-(2-Hydroxyethyl)-Hydroxylamine, O-(2-Hydroxyethyl)hydroxylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C2H7NO2/c3-5-2-1-4/h4H,1-3H2 |
| SMIL | C(CON)O |
| IUPAC navn | 2-(aminooxy)ethan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 77.08 |
| Formel vægt | 77.0477 |