Få mere at vide
2-Aminooxazol, TRC
Artikelnummer. 30315633
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30315633 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30315633 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA618745500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminooxazole
CAS 4570-45-0
Molekylær formel C3H4N2O
Mængde 500 mg
Synonym 1,3-Oxazol-2-amine, 2-Aminooxazole
InChI formel InChI=1S/C3H4N2O/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H,(H2,4,5)
SMIL Nc1occn1
IUPAC navn 1,3-oxazol-2-amin
Molekylvægt (g/mol) 84.08
Formel vægt 84.0324