Få mere at vide
2-aminooxazol, 97%
Artikelnummer. 15477297
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15477297 5 g 5g
15467297 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15477297 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34360.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 4570-45-0 | C3H4N2O | 84,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4570-45-0
Molekylær formel C3H4N2O
Molekylvægt (g/mol) 84.08
MDL nummer MFCD07364485
InChI nøgle ACTKAGSPIFDCMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxazol-2-amine, 2-aminooxazole, oxazole-2-amine, 2-amino-oxazole, 2-oxazolamine, 2-amino-1,3-oxazole, oxazol-2-ylamine, 2-aminoxazole, 1,3-oxazol-2-ylamine, 1,3-oxazole-2-ylamine
PubChem CID 558521
IUPAC navn 1,3-oxazol-2-amin
SMIL NC1=NC=CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminooxazole
Smeltepunkt 93 °C til 95 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 84.1
Procent renhed 97%