Få mere at vide
2-aminonikotinsyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10409780 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10409780 25 g Glasflaske 25g
10000680 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10409780 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 104160250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5345-47-1 | C6H6N2O2 | 138.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5345-47-1
Molekylær formel C6H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 138.13
MDL nummer MFCD00006318
InChI nøgle KPIVDNYJNOPGBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminonicotinic acid, 2-amino-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-amino, 2-amino-nicotinic acid, 2-amino-3-carboxypyridine, nicotinic acid, 2-amino, aminonicotinic acid, h-nh 2 nicot-oh, amino-nicotinic acid, 2-aminonicotinicacid
PubChem CID 72930
ChEBI CHEBI:68572
IUPAC navn 2-aminopyridin-3-carboxylsyre
SMIL NC1=NC=CC=C1C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminonicotinic acid
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 295.0°C to 297.0°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2N(C5H3N)COOH
Mængde 25 g
Beilstein 22, 542
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vægt 138.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Aminonicotinic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.