missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Aminonaphthalene-d7, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Naphthylamine-d7 |
| CAS | 93951-94-1 |
| Molekylær formel | C10 2H7 H2 N |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | 2-Naphthalen-1,3,4,5,6,7,8-d7-amine, 2-Aminonaphthalene D7, 2-Naphthylamine-d7 |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H9N/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7 H,11H2/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2c([2 H])c(N)c([2 H])c([2 H])c2c1[2 H] |
| IUPAC navn | 1,3,4,5,6,7,8-heptadeuterionaphthalen-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.23 |
| Formel vægt | 150.1174 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?