Få mere at vide
2-Aminonaphthalene-1-sulfonic acid, 97%
Artikelnummer. 11432938
Skift visning
Mængde:
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11432938 500 g 500g
11442938 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11432938 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18644.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 81-16-3 | C10H9NO3S | 223.246 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 81-16-3
Molekylær formel C10H9NO3S
Molekylvægt (g/mol) 223.246
MDL nummer MFCD00003988
InChI nøgle GWIAAIUASRVOIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tobias acid, 2-amino-1-naphthalenesulfonic acid, 2-naphthylamine-1-sulfonic acid, 1-naphthalenesulfonic acid, 2-amino, kyselina tobiasova, unii-f9qkw1fce0, kyselina 2-naftylamin-1-sulfonova, kyselina tobiasova czech, ccris 9048, 2-aminonaphthalene-1-sulphonic acid
PubChem CID 6670
IUPAC navn 2-aminonaphthalen-1-sulfonsyre
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2S(=O)(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminonaphthalene-1-sulfonic acid
Mængde 500 g
Beilstein 613084
Merck Index 14,6406
Formel vægt 223.25
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Aminonaphthalene-1-sulfonic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Amino-1-naphthalenesulfonic acid