missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Aminomethylphenylacetic Acid, TRC

Artikelnummer. 30309985
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30309985 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30309985 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6186751G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Aminomethylphenylacetic Acid
CAS 40851-65-8
Molekylær formel C9H11NO2
Mængde 1 g
Synonym o-(Aminomethyl)phenylacetic Acid, (α-Amino-o-tolyl)acetic Acid
InChI formel InChI=1S/C9H11NO2/c10-6-8-4-2-1-3-7(8)5-9(11)12/h1-4H,5-6,10H2,(H,11,12)
SMIL NCC1=C(CC(O)=O)C=CC=C1
IUPAC navn 2-(2-(aminomethyl)phenyl)acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 165.19
Formel vægt 165.08
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.