missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Aminomethylphenylacetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Aminomethylphenylacetic Acid |
| CAS | 40851-65-8 |
| Molekylær formel | C9H11NO2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | o-(Aminomethyl)phenylacetic Acid, (α-Amino-o-tolyl)acetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO2/c10-6-8-4-2-1-3-7(8)5-9(11)12/h1-4H,5-6,10H2,(H,11,12) |
| SMIL | NCC1=C(CC(O)=O)C=CC=C1 |
| IUPAC navn | 2-(2-(aminomethyl)phenyl)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 165.19 |
| Formel vægt | 165.08 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?