Få mere at vide
2-(aminomethyl)pyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11956281 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11956281 500 mL Glasflaske 500ml
10589610 25 mL Glasflaske 25ml
10142750 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11956281 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 104075000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3731-51-9 | C6H8N2 | 108.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3731-51-9
Molekylær formel C6H8N2
Molekylvægt (g/mol) 108.14
MDL nummer MFCD00006360
InChI nøgle WOXFMYVTSLAQMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-picolylamine, 2-aminomethyl pyridine, 2-pyridinemethanamine, 2-aminomethylpyridine, 2-pyridinemethylamine, 2-pyridylmethylamine, 2-picolinamine, 2-pyridinemethaneamine, 2-pyridylmethyl amine, pyridine, 2-aminomethyl
PubChem CID 19509
ChEBI CHEBI:81387
IUPAC navn pyridin-2-ylmethanamin
SMIL NCC1=CC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Aminomethyl)pyridine
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -20.0°C
Farve Farveløs til gul eller orange
Tæthed 1.0400g/mL
Kogepunkt 82.0°C to 85.0°C (12.0 mmHg)
Flammepunkt 90°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5420 to 1.5460
Mængde 500 mL
Specifik vægtfylde 1.04
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Formel vægt 108.14
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Aminomethyl)pyridine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.