Få mere at vide
2-(aminomethyl)pyridin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440807
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11440807 5 g 5g
11450807 25 g 25g
11460807 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440807 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23208.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3731-51-9 | C6H8N2 | 108.14 g/mol
2-(aminomethyl)pyridin er et syntesereagens, der anvendes til syntese af PPD analoger. Det bruges også til fremstilling af 5-nitro-2-furancarboxylamider, der udviser potent tryanocidal aktivitet mod trypanosomiasis.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-(aminomethyl)pyridin er et syntesereagens, der anvendes til syntese af PPD analoger. Det bruges også til fremstilling af 5-nitro-2-furancarboxylamider, der udviser potent tryanocidal aktivitet mod trypanosomiasis.
Opløselighed Opløseligt i
vand (1000 mg/ml ved 20 °C) og ethanol.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares køligt, tørt og godt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler, syrer, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3731-51-9
Molekylær formel C6H8N2
Molekylvægt (g/mol) 108.14
MDL nummer MFCD00006360
InChI nøgle WOXFMYVTSLAQMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-picolylamine, 2-aminomethyl pyridine, 2-pyridinemethanamine, 2-aminomethylpyridine, 2-pyridinemethylamine, 2-pyridylmethylamine, 2-picolinamine, 2-pyridinemethaneamine, 2-pyridylmethyl amine, pyridine, 2-aminomethyl
PubChem CID 19509
ChEBI CHEBI:81387
SMIL NCC1=CC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Aminomethyl)pyridine
Smeltepunkt -20°C
Tæthed 1.049
pH 11 to 12
Kogepunkt 202°C to 204°C
Flammepunkt 90°C (194°F)
Lugt Amine-like
Brydningsindeks 1.545
Mængde 5 g
FN nummer UN2735
Beilstein 108054
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water (1000mg/ml at 20°C),and ethanol.
IUPAC navn pyridin-2-ylmethanamin
Formel vægt 108.14
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.