Få mere at vide
2-(Aminomethyl)pyrazin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Aminomethyl)pyrazine |
| CAS | 20010-99-5 |
| Molekylær formel | C5 H7 N3 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | (Aminomethyl)-pyrazine, Pyrazinemethanamine, NSC 105567, Pyrazin-2-ylmethanamine, [(Pyrazin-2-yl)methyl]amine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7N3/c6-3-5-4-7-1-2-8-5/h1-2,4H,3,6H2 |
| SMIL | NCc1cnccn1 |
| IUPAC navn | pyrazin-2-ylmethanamin |
| Molekylvægt (g/mol) | 109.129 |
| Formel vægt | 109.064 |