Få mere at vide
2-(aminomethyl)pyrazin, 95%
Artikelnummer. 15254328 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15254328 250 mg 250mg
15244328 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15254328 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 454162500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 20010-99-5 | C5H7N3 | 109,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20010-99-5
Molekylær formel C5H7N3
Molekylvægt (g/mol) 109.13
MDL nummer MFCD00673149
InChI nøgle HQIBSDCOMQYSPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminomethylpyrazine, 2-pyrazinemethanamine, 2-aminomethyl pyrazine, pyrazin-2-yl methanamine, 1-pyrazin-2-ylmethanamine, pyrazinemethanamine, 2-aminomethyl-pyrazine, pyrazin-2-ylmethylamine, pyrazin-2-ylmethyl amine
PubChem CID 266781
IUPAC navn pyrazin-2-ylmethanamin
SMIL NCC1=CN=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Aminomethyl)pyrazine
Kogepunkt 87,0 °C til 88,0 °C (3,0 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Mængde 250 mg
Formel vægt 109.13
Procent renhed 95%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Aminomethyl)pyrazine, 95%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.