Få mere at vide
2-(Aminomethyl)piperidine, 98%
Artikelnummer. 11364566
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11364566 25 g 25g
11354566 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11364566 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20122.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22990-77-8 | C6H14N2 | 114.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22990-77-8
Molekylær formel C6H14N2
Molekylvægt (g/mol) 114.19
MDL nummer MFCD00129011
InChI nøgle RHPBLLCTOLJFPH-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-piperidylmethylamine, 2-aminomethyl piperidine, 2-piperidinemethanamine, 2-aminomethylpiperidine, 2-aminomethyl-1-piperidine, 1-piperidin-2-yl methanamine, piperidine-2-methylamine, piperidine, 2-aminomethyl, pubchem6725, 2-aminomethyl-piperdine
PubChem CID 90865
IUPAC navn piperidin-2-ylmethanamin
SMIL NCC1CCCCN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Aminomethyl)piperidine
Tæthed 0.942
Kogepunkt 63°C to 66°C (12 mmHg)
Flammepunkt 68°C (154°F)
Brydningsindeks 1.485
Mængde 25 g
FN nummer UN2735
Beilstein 102994
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 114.19
Procent renhed 98%