Få mere at vide
2-(Aminomethyl)piperidine, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Aminomethyl)piperidine |
| Tæthed | 0.942 |
| Kogepunkt | 63°C to 66°C (12 mmHg) |
| Flammepunkt | 68°C (154°F) |
| Brydningsindeks | 1.485 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN2735 |
| Beilstein | 102994 |
| Følsomhed | Air Sensitive |
| Formel vægt | 114.19 |
| Vis mere |