Få mere at vide
2-(Aminomethyl)indol, 97%
Artikelnummer. 15490598
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15490598 250 mg 250mg
15470598 1 g 1g
15480598 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15490598 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54281.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
CAS: 21109-25-1 | C9H10N2 | 146,193 g/mol
2-(Aminomethyl)indol anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-(Aminomethyl)indol anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21109-25-1
Molekylær formel C9H10N2
Molekylvægt (g/mol) 146.193
MDL nummer MFCD03422512
InChI nøgle RNAODKZCUVVPEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-indol-2-ylmethyl amine, 1h-indol-2-yl methanamine, 1h-indole-2-methanamine, 1-1h-indol-2-yl methanamine, 2-aminomethyl indole, 2-aminomethylindole, c-1h-indol-2-yl-methylamine, 2-indolemethylamine, 1h-indol-2-yl methylamine, indol-2-ylmethylamine
PubChem CID 582331
IUPAC navn 1H-indol-2-ylmethanamin
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=C(N2)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Aminomethyl)indole
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 146.19
Procent renhed 97%