Få mere at vide
2-(aminomethyl)cyclopentan-1-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(aminomethyl)cyclopentan-1-ol |
| CAS | 874528-11-7 |
| Molekylær formel | C6 H13 N O |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 2-(Aminomethyl)cyclopentanol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO/c7-4-5-2-1-3-6(5)8/h5-6,8H,1-4,7H2 |
| SMIL | NCC1CCCC1O |
| IUPAC navn | 2-(aminomethyl)cyclopentan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 115.174 |
| Formel vægt | 115.1 |