Få mere at vide
2-(Aminomethyl)benzimidazol dihydrochloridhydrat, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Aminomethyl)benzimidazole dihydrochloride hydrate |
| Smeltepunkt | ∽264 °C (dekomponering) |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 3698942 |
| Formel vægt | 220.10 (Vandfri) |
| Procent renhed | 98% |