Få mere at vide
2-(aminomethyl)benzimidazol-dihydrochloridhydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11321917
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11321917 5 g 5g
11331917 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11321917 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07440.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5993-91-9 | C8H11Cl2N3 | 220.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5993-91-9
Molekylær formel C8H11Cl2N3
Molekylvægt (g/mol) 220.10
MDL nummer MFCD00012677
InChI nøgle HAEYZZSSSUIZAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-benzo d imidazol-2-yl methanamine dihydrochloride, 2-aminomethyl benzimidazole dihydrochloride, 1h-benzimidazole-2-methanamine, dihydrochloride, 1h-1,3-benzodiazol-2-ylmethanamine dihydrochloride, 1h-1,3-benzodiazol-2-yl methanamine dihydrochloride, 2-aminomethylbenzimidazole dihydrochloride, c-1h-benzoimidazol-2-yl-methylamine dihydrochloride, benzimidazol-2-ylmethylamine, chloride, chloride, 1-1h-1,3-benzodiazol-2-yl methanamine dihydrochloride, 1h-benzo d imidazol-2-yl methanamine 2hcl
PubChem CID 2723957
IUPAC navn 1H-benzimidazol-2-ylmethanamin;dihydrochlorid
SMIL Cl.Cl.NCC1=NC2=CC=CC=C2N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Aminomethyl)benzimidazole dihydrochloride hydrate
Smeltepunkt ∽264°C (decomposition)
Mængde 5 g
Beilstein 3698942
Formel vægt 220.10 (Anhydrous)
Procent renhed 98%