missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Aminomethyl-4-(4-fluorobenzyl)morpholine, TRC

Artikelnummer. 30323569
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30323569 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30323569 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA61618010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Aminomethyl-4-(4-fluorobenzyl)morpholine
CAS 112914-13-3
Molekylær formel C12 H17 F N2 O
Mængde 10 g
Synonym 4-[(4-Fluorophenyl)methyl]-2-morpholinemethanamine
InChI formel InChI=1S/C12H17FN2O/c13-11-3-1-10(2-4-11)8-15-5-6-16-12(7-14)9-15/h1-4,12H,5-9,14H2
SMIL NCC1CN(Cc2ccc(F)cc2)CCO1
IUPAC navn [4-[(4-fluorophenyl)methyl]morpholin-2-yl]methanamine
Molekylvægt (g/mol) 224.27
Formel vægt 224.1325
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.