Få mere at vide
2-Aminomethyl-4-(4-fluorobenzyl)morpholine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Aminomethyl-4-(4-fluorobenzyl)morpholine |
| CAS | 112914-13-3 |
| Molekylær formel | C12 H17 F N2 O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-[(4-Fluorophenyl)methyl]-2-morpholinemethanamine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17FN2O/c13-11-3-1-10(2-4-11)8-15-5-6-16-12(7-14)9-15/h1-4,12H,5-9,14H2 |
| SMIL | NCC1CN(Cc2ccc(F)cc2)CCO1 |
| IUPAC navn | [4-[(4-fluorophenyl)methyl]morpholin-2-yl]methanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 224.27 |
| Formel vægt | 224.1325 |