Få mere at vide
2-Aminomethyl-1H-imidazol dihydrochlorid, 97%
Artikelnummer. 15284368 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15284368 5 g 5g
15274368 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15284368 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 454590050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2179.14 DKK
    1960.65 DKK / 5g
    Spare 218.49 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
CAS: 22600-77-7 | C4H9Cl2N3 | 170,04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22600-77-7
Molekylær formel C4H9Cl2N3
Molekylvægt (g/mol) 170.04
MDL nummer MFCD06738779
InChI nøgle KYUDBQDDNKPSIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-imidazol-2-yl methanamine dihydrochloride, 2-aminomethylimidazole dihydrochloride, 2-aminomethyl-1h-imidazole dihydrochloride, 1h-imidazol-2-ylmethylamine dihydrochloride, 1h-imidazol-2-ylmethanamine dihydrochloride, 1h-imidazole-2-methanamine dihydrochloride, 1h-imidazole-2-methanamine, dihydrochloride, 1-1h-imidazol-2-yl methanamine dihydrochloride, 1h-imidazol-2-ylmethyl amine dihydrochloride, 2-aminomethylimidazole hcl
PubChem CID 12417863
SMIL Cl.Cl.NCC1=NC=CN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminomethyl-1H-imidazole dihydrochloride
Smeltepunkt 250,0 °C til 251,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5 til maks. 102,5% min. (Argentometri)
Mængde 5 g
IUPAC navn dihydrogen-1-(lH-imidazol-2-yl)methanamin-dichlorid
Formel vægt 170.04
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Aminomethyl-1H-imidazole dihydrochloride, 98%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.