Få mere at vide
2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidin, TRC
Artikelnummer. 30137581
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137581 10 g
30137287 50 g
30010540 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137581 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA61616510G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26116-12-1
Molekylær formel C7 H16 N2
Molekylvægt (g/mol) 128.22
Synonym [(2RS)-1-Ethylpyrrolidin-2-yl]methanamine, Amisulpride Imp. A (EP), Sulpiride Imp. A (EP)
IUPAC navn (1-ethylpyrrolidin-2-yl)methanamin
SMIL CCN1CCCC1CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ((2RS)-1-Ethylpyrrolidin-2-yl)methanamine
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C7H16N2/c1-2-9-5-3-4-7(9)6-8/h7H,2-6,8H2,1H3
Formel vægt 128.1313