Få mere at vide
2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidin, 95%
Artikelnummer. 10761261 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10761261 50 g Glasflaske 50g
10032330 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10761261 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 179480500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-10-2026
CAS: 26116-12-1 | C7H16N2 | 128,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26116-12-1
Molekylær formel C7H16N2
Molekylvægt (g/mol) 128.22
MDL nummer MFCD00003178
InChI nøgle UNRBEYYLYRXYCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminomethyl-1-ethylpyrrolidine, 1-ethylpyrrolidin-2-yl methanamine, n-ethyl-2-aminomethylpyrrolidine, 2-pyrrolidinemethanamine, 1-ethyl, 1-ethylpyrrolidin-2-ylmethylamine, 1-ethylpyrrolidin-2-yl methylamine, 1-ethyl-2-aminomethylpyrrolidine, 1-ethyl-2-aminomethyl pyrrolidine, 1-1-ethylpyrrolidin-2-yl methanamine
PubChem CID 117295
IUPAC navn (1-ethylpyrrolidin-2-yl)methanamin
SMIL CCN1CCCC1CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine
Navn note 95%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Tæthed 0.8840g/mL
Kogepunkt 58.0°C to 60.0°C (16.0 mmHg)
Flammepunkt 56°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4655 to 1.4675
Mængde 50 g
Specifik vægtfylde 0.884
Formel vægt 128.22
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.