Få mere at vide
2-Aminomethyl-1-Boc-piperidine, 95%
Artikelnummer. 15410798
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15410798 1 g 1g
15430798 250 mg 250mg
15420798 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15410798 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54507.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 370069-31-1 | C11H22N2O2 | 214.309 g/mol
Reaktant til syntese af: TRPV1-antagonister, CHK1-hæmmere, p38a MAP-kinasehæmmere, Carbamoylphosphonater, Makrolactamer via carbonylering/intramolekylær amidering, Intramolekylær transamidering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Reaktant til syntese af: TRPV1-antagonister, CHK1-hæmmere, p38a MAP-kinasehæmmere, Carbamoylphosphonater, Makrolactamer via carbonylering/intramolekylær amidering, Intramolekylær transamidering.
Opløselighed
Opløselig i DMSO.
Noter
Kølet (2-8 °C). Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 370069-31-1
Molekylær formel C11H22N2O2
Molekylvægt (g/mol) 214.309
MDL nummer MFCD01317791
InChI nøgle PTVRCUVHYMGECC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminomethyl-1-boc-piperidine, tert-butyl 2-aminomethyl piperidine-1-carboxylate, 2-aminomethyl-1-n-boc-piperidine, 1-boc-2-aminomethyl-piperidine, 1-boc-2-aminomethyl piperidine, 1-boc-2-aminomethylpiperidine, 2-aminomethyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-n-boc-2-aminomethyl piperidine
PubChem CID 2756482
IUPAC navn tert-butyl-2-(aminomethyl)piperidin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminomethyl-1-Boc-piperidine
Tæthed 1.012
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.4745
Mængde 1 g
FN nummer UN3082
Opløselighedsinformation Soluble in DMSO.
Formel vægt 214.31
Procent renhed 95%