missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Aminomethyl-1,4-benzodioxane, TRC

Artikelnummer. 30316128
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30316128 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30316128 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6153401G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Aminomethyl-1,4-benzodioxane
CAS 4442-59-5
Molekylær formel C9H11NO2
Mængde 1 g
Synonym (2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-2-yl)methanamine, (±)-2-(Aminomethyl)-1,4-benzodioxane, 1,4-Benzodioxane-2-methylamine, 2-(Aminomethyl)-1,4-benzodioxan, 2-Aminomethyl-1,4-benzodioxane, 2-Aminomethyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin, Fourneau 946, LP 1, LP 1 (pharmaceutical), N-[(2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxin-2-yl)methyl]amine, NSC 116045, [(2,3-Dihydro-1,4-benzdioxin-2-yl)methyl]amine, [(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl)methyl]amine
InChI formel InChI=1S/C9H11NO2/c10-5-7-6-11-8-3-1-2-4-9(8)12-7/h1-4,7H,5-6,10H2
SMIL NCC1OC2=CC=CC=C2OC1
IUPAC navn (2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-2-yl)methanamine
Molekylvægt (g/mol) 165.19
Formel vægt 165.08
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.