Få mere at vide
2-Aminomethyl-1,4-benzodioxane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Aminomethyl-1,4-benzodioxane |
| CAS | 4442-59-5 |
| Molekylær formel | C9H11NO2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | (2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-2-yl)methanamine, (±)-2-(Aminomethyl)-1,4-benzodioxane, 1,4-Benzodioxane-2-methylamine, 2-(Aminomethyl)-1,4-benzodioxan, 2-Aminomethyl-1,4-benzodioxane, 2-Aminomethyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin, Fourneau 946, LP 1, LP 1 (pharmaceutical), N-[(2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxin-2-yl)methyl]amine, NSC 116045, [(2,3-Dihydro-1,4-benzdioxin-2-yl)methyl]amine, [(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl)methyl]amine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO2/c10-5-7-6-11-8-3-1-2-4-9(8)12-7/h1-4,7H,5-6,10H2 |
| SMIL | NCC1OC2=CC=CC=C2OC1 |
| IUPAC navn | (2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-2-yl)methanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 165.19 |
| Formel vægt | 165.08 |