Få mere at vide
2-Aminoisosmørrsyre methylesterhydrochlorid, 99%
Artikelnummer. 11495970
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11495970 1 g 1g
11405980 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11495970 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26550.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 15028-41-8 | C5H12ClNO2 | 153,606 g/mol
Methylα -aminoisobutyrat bruges som et specifikt substrat for aminosyretransportsystemer og i undersøgelser af aminosyretransportsystemer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methylα -aminoisobutyrat bruges som et specifikt substrat for aminosyretransportsystemer og i undersøgelser af aminosyretransportsystemer.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15028-41-8
Molekylær formel C5H12ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 153.606
MDL nummer MFCD00214247
InChI nøgle NVWZNEDLYYLQJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-amino-2-methylpropanoate hydrochloride, methyl 2-aminoisobutyrate hydrochloride, h-aib-ome.hcl, alpha-aminoisobutyric acid methyl ester hydrochloride, 2-aminoisobutyric acid methyl ester hydrochloride, methyl alpha-aminoisobutyrate hydrochloride, methyl 2-methylalaninate hydrochloride, alanine, 2-methyl-, methyl ester, hydrochloride, aib-ome hydrochloride, pubchem16472
PubChem CID 13258034
IUPAC navn methyl-2-amino-2-methylpropanoat;hydrochlorid
SMIL CC(C)(C(=O)OC)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminoisobutyric acid methyl ester hydrochloride
Smeltepunkt ∽185 °C (nedbrydning)
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 153.61
Procent renhed 99%