Få mere at vide
2-Aminoisobutyric acid methyl ester hydrochloride, 99%
Artikelnummer. 11405980
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11405980
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26550.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 15028-41-8 | C5H12ClNO2 | 153.606 g/mol
Methylα -aminoisobutyrat bruges som et specifikt substrat for aminosyretransportsystemer og i undersøgelser af aminosyretransportsystemer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methylα -aminoisobutyrat bruges som et specifikt substrat for aminosyretransportsystemer og i undersøgelser af aminosyretransportsystemer.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15028-41-8
Molekylær formel C5H12ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 153.606
MDL nummer MFCD00214247
InChI nøgle NVWZNEDLYYLQJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-amino-2-methylpropanoate hydrochloride, methyl 2-aminoisobutyrate hydrochloride, h-aib-ome.hcl, alpha-aminoisobutyric acid methyl ester hydrochloride, 2-aminoisobutyric acid methyl ester hydrochloride, methyl alpha-aminoisobutyrate hydrochloride, methyl 2-methylalaninate hydrochloride, alanine, 2-methyl-, methyl ester, hydrochloride, aib-ome hydrochloride, pubchem16472
PubChem CID 13258034
IUPAC navn methyl-2-amino-2-methylpropanoat;hydrochlorid
SMIL CC(C)(C(=O)OC)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminoisobutyric acid methyl ester hydrochloride
Smeltepunkt ∽185°C (decomposition)
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 153.61
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Aminoisobutyric acid methyl ester hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Methyl 2-methylalaninate-hydrogen chloride