Få mere at vide
2-Aminoisobutyric acid, 99%
Artikelnummer. 11389679
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11389679 25 g 25g
11399679 100 g 100g
11489933 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11389679 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13021.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 62-57-7 | C4H9NO2 | 103.121 g/mol
2-aminoisosmørsyre er en ikke-protein aminosyre, der findes i nogle antibiotika. Det virker som en stærk helix-inducer i peptider. Det er ikke-metaboliserbart brugt i bioassays.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Aminoisosmørsyre er en ikke-protein aminosyre, der findes i nogle antibiotika. Det virker som en stærk helix-inducer i peptider. Det er ikke-metaboliserbart brugt i bioassays.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Uopløseligt i alkohol og æter.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62-57-7
Molekylær formel C4H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 103.121
MDL nummer MFCD00008049
InChI nøgle FUOOLUPWFVMBKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminoisobutyric acid, 2-methylalanine, alanine, 2-methyl, alpha-aminoisobutyric acid, 2-amino-2-methylpropionic acid, h-aib-oh, alpha-methylalanine, alpha-aminoisobutanoic acid, a-aminoisobutyric acid, 2-amino isobutyric acid
PubChem CID 6119
ChEBI CHEBI:27971
IUPAC navn 2-amino-2-methylpropansyre
SMIL CC(C)(C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminoisobutyric acid
Smeltepunkt >300°C
Mængde 25 g
Beilstein 506496
Merck Index 14,445
Opløselighedsinformation Soluble in water. Insoluble in alcohol and ether.
Formel vægt 103.12
Procent renhed 99%