Få mere at vide
2-Aminoisobutyric acid, 98+%
Artikelnummer. 10388740 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10388740 25 g 25g
10124900 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10388740 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 225760250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 62-57-7 | C4H9NO2 | 103.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62-57-7
Molekylær formel C4H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 103.12
MDL nummer MFCD00008049
InChI nøgle FUOOLUPWFVMBKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminoisobutyric acid, 2-methylalanine, alanine, 2-methyl, alpha-aminoisobutyric acid, 2-amino-2-methylpropionic acid, h-aib-oh, alpha-methylalanine, alpha-aminoisobutanoic acid, a-aminoisobutyric acid, 2-amino isobutyric acid
PubChem CID 6119
ChEBI CHEBI:27971
IUPAC navn 2-amino-2-methylpropansyre
SMIL CC(C)(C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminoisobutyric acid
Navn note ≥98%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 335.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2C(NH2)CO2H
Mængde 25 g
Beilstein 04, 414
Merck Index 15, 442
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: difficultly soluble in alcohol, insoluble in ether
Formel vægt 103.12
Procent renhed 98+%
Fysisk form Krystallinsk pulver