Få mere at vide
2-aminoisobutansyre methylesterhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30312706
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30312706 1 g
1 options
Artikelnummer. 30312706 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6122401G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminoisobutanoic Acid Methyl Ester Hydrochloride
CAS 15028-41-8
Molekylær formel C5H12ClNO2
Mængde 1 g
Synonym 2-Aminoisobutanoic Acid Methyl Ester Hydrochloride, 2-Aminoisobutyric Acid Methyl Ester Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C5H11NO2.ClH/c1-5(2,6)4(7)8-3;/h6H2,1-3H3;1H
SMIL CC(C)(N)C(OC)=O.[H]Cl
IUPAC navn 2-aminoisobutansyre methylesterhydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 153.61
Formel vægt 153.06