missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Aminoindole Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Aminoindole, Hydrochloride |
| CAS | 27878-37-1 |
| Molekylær formel | C8 H8 N2 . Cl H |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8N2.ClH/c9-8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8;/h1-5,10H,9H2;1H |
| SMIL | Cl.Nc1cc2ccccc2[nH]1 |
| IUPAC navn | 1H-indol-2-amine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 168.62 |
| Formel vægt | 168.0454 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?