Få mere at vide
2-aminoindan hydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 11466810
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11466810 5 g 5g
11456810 1 g 1g
11476810 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11466810 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14083.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2338-18-3 | C9H11ClN | 168,64 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2338-18-3
Molekylær formel C9H11ClN
Molekylvægt (g/mol) 168.64
MDL nummer MFCD00012549
InChI nøgle DLYRFJDJKGGVKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminoindan hydrochloride, 2-aminoindane hydrochloride, 2,3-dihydro-1h-inden-2-amine hydrochloride, 2-aminoindane hcl, 2-indanamine hydrochloride, 2-indanamine, hydrochloride, 2-indanylamine hydrochloride, su 8629 hydrochloride, indan-2-ylammonium chloride, indan-2-ylamine hydrochloride
PubChem CID 122764
IUPAC navn 2,3-dihydro-lH-inden-2-amin;hydrochlorid
SMIL [Cl].NC1CC2=CC=CC=C2C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminoindane hydrochloride
Smeltepunkt 243 °C til 248 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 5 g
Beilstein 3913700
Formel vægt 169.66
Procent renhed 98%