Få mere at vide
2-aminoindan hydrochlorid, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Aminoindane hydrochloride |
| Smeltepunkt | 243°C to 248°C |
| Lugt | Odorless |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 3913700 |
| Formel vægt | 169.66 |
| Procent renhed | 98% |