Få mere at vide
2-aminoindan hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30135338
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135338 10 mg
30004543 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135338 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA61182510MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2338-18-3
Molekylær formel C9 H11 N . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 169.65
Synonym 2-Aminoindane Hydrochloride, 2-AI HCl
IUPAC navn 2,3-dihydro-1H-inden-2-amin; hydrochlorid
SMIL Cl.NC1Cc2ccccc2C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-AI (hydrochloride)
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C9H11N.ClH/c10-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-9;/h1-4,9H,5-6,10H2;1H
Formel vægt 169.0658