Få mere at vide
2-aminoindanhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11905241 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11905241
Brand: Thermo Scientific Acros 103860050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2338-18-3 | C9H11ClN | 168.64 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2338-18-3
Molekylær formel C9H11ClN
Molekylvægt (g/mol) 168.64
MDL nummer MFCD00012549
InChI nøgle DLYRFJDJKGGVKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminoindan hydrochloride, 2-aminoindane hydrochloride, 2,3-dihydro-1h-inden-2-amine hydrochloride, 2-aminoindane hcl, 2-indanamine hydrochloride, 2-indanamine, hydrochloride, 2-indanylamine hydrochloride, su 8629 hydrochloride, indan-2-ylammonium chloride, indan-2-ylamine hydrochloride
PubChem CID 122764
IUPAC navn 2,3-dihydro-lH-inden-2-amin;hydrochlorid
SMIL [Cl].NC1CC2=CC=CC=C2C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminoindan hydrochloride
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 246.0°C to 247.0°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 12,1196
Formel vægt 169.65
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Aminoindan hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.