missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Aminoindan-2-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Aminoindan-2-carboxylic Acid |
| CAS | 27473-62-7 |
| Molekylær formel | C10H11NO2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Amino-2,3-dihydro-1H-indene-2-carboxylic Acid, H-Aic-OH |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO2/c11-10(9(12)13)5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4H,5-6,11H2,(H,12,13) |
| SMIL | OC(C1(CC(C=CC=C2)=C2C1)N)=O |
| IUPAC navn | 2-amino-1,3-dihydroindene-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 177.2 |
| Formel vægt | 177.079 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?