Få mere at vide
2-Aminoimidazole sulfate, 98%
Artikelnummer. 11381899
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11381899 10 g 10g
11371899 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11381899 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H25999.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1450-93-7 | C6H12N6O4S | 264.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1450-93-7
Molekylær formel C6H12N6O4S
Molekylvægt (g/mol) 264.26
MDL nummer MFCD00013162
InChI nøgle KUWRLKJYNASPQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminoimidazole hemisulfate, 1h-imidazol-2-amine sulfate 2:1, bis 1h-imidazol-2-amine ; sulfuric acid, 2-aminoimidazole sulphate, bis 2-aminoimidazole sulfate, 1h-imidazol-2-amine sulfurate, 2-aminoimidazole sulfate 2:1, 1h-imidazol-2-amine, sulfate 2:1, pubchem8378, aminoimidazole hemisulfate
PubChem CID 2734684
IUPAC navn 1H-imidazol-2-amin;svovlsyre
SMIL OS(O)(=O)=O.NC1=NC=CN1.NC1=NC=CN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminoimidazole sulfate
Smeltepunkt ∼270°C (decomposition)
Lugt Odorless
Mængde 10 g
Beilstein 4726750
Formel vægt 132.13
Procent renhed 98%