missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(±)-2-Aminohexane-1,1,1,2,3,3-d6, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hexanamine-1,1,1,2,3,3-D6 |
| CAS | 1219802-28-4 |
| Molekylær formel | C6 D6 H9 N |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | 1-(Methyl-d3)pentyl-1,2,2-d3-amine, 2-Aminohexane-1,1,1,2,3,3-d6, 2-Hexanamine-1,1,1,2,3,3-D6, (±)-2-Aminohexane-1,1,1,2,3,3-d6 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H15N/c1-3-4-5-6(2)7/h6H,3-5,7H2,1-2H3/i2D3,5D2,6 D |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(N)C([2 H])([2 H])CCC |
| IUPAC navn | 1,1,1,2,3,3-hexadeuteriohexan-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 107.227 |
| Formel vægt | 107.1581 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?