Få mere at vide
2-Aminoheptane, MedChemExpress
Beskrivelse
2-Aminoheptane (1-Methylhexylamine) is an isomeric heptylamine commonly used as stimulant. 2-Aminoheptane can be used as the nitrogen source in minimal medium.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Aminoheptane |
| Fysisk form | Liquid |
| CAS | 123-82-0 |
| Farve | Colorless |
| Mængde | 1 g |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C7H17N |
| Synonym | 1-Methylhexylamine 2-Heptylamine |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (867.90 mM) |
| SMIL | CC(N)CCCCC |
| Vis mere |