Få mere at vide
2-Aminoheptane, MedChemExpress
Artikelnummer. 16472289
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16472289 1 g
1 options
Artikelnummer. 16472289 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0952
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress 2-Aminoheptane (1-Methylhexylamine) is an isomeric heptylamine commonly used as stimulant. 2-Aminoheptane can be used as the nitrogen source in minimal medium.
2-Aminoheptane (1-Methylhexylamine) is an isomeric heptylamine commonly used as stimulant. 2-Aminoheptane can be used as the nitrogen source in minimal medium.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminoheptane
Fysisk form Liquid
CAS 123-82-0
Farve Colorless
Mængde 1 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C7H17N
Synonym 1-Methylhexylamine 2-Heptylamine
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (867.90 mM)
SMIL CC(N)CCCCC
Molekylvægt (g/mol) 115.22
Formel vægt 115.22
Procent renhed 98.0%