Få mere at vide
(+/-)-2-Aminoheptane, 98+%
Beskrivelse
(± )-2-aminoheptan anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
(+/-)-2-aminoheptan anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed Opløseligt i
vand (9 g/L ved 20 °C).
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med oxidationsmidler og kuldioxid.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+/-)-2-Aminoheptane |
| Tæthed | 0.768 |
| pH | 11.45 |
| Kogepunkt | 142°C to 144°C |
| Flammepunkt | 33°C (91°F) |
| Lugt | Amine-like |
| Brydningsindeks | 1.419 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN2733 |
| Beilstein | 635676 |
| Vis mere |