Få mere at vide
(+/-)-2-Aminoheptane, 98+%
Beskrivelse
(± )-2-aminoheptan anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
(+/-)-2-aminoheptan anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed Opløseligt i
vand (9 g/L ved 20 °C).
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med oxidationsmidler og kuldioxid.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+/-)-2-Aminoheptane |
| Tæthed | 0.768 |
| pH | 11.45 |
| Kogepunkt | 142°C to 144°C |
| Flammepunkt | 33°C (91°F) |
| Lugt | Amine-like |
| Brydningsindeks | 1.419 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN2733 |
| Beilstein | 635676 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- (+/-)-2-Aminoheptane
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H332-Farlig ved indånding.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Heptanamine