Få mere at vide
2-Aminofluorene-d11, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Aminofluorene-D11 |
| CAS | 347841-44-5 |
| Molekylær formel | C13 D11 N |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | 9 H-Fluoren-1,3,4,5,6,7,8,9,9-d9-2-amine-d2 (9 CI), 2-Aminofluorene-d11, 2-Aminofluorene-D11 |
| InChI formel | InChI=1 S/C13H11N/c14-11-5-6-13-10(8-11)7-9-3-1-2-4-12(9)13/h1-6,8 H,7,14H2/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7D2,8 D/hD2 |
| SMIL | [2 H]N([2 H])c1c([2 H])c([2 H])c2c3c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c3C([2 H])([2 H])c2c1[2 H] |
| IUPAC navn | N,N,1,3,4,5,6,7,8,9,9-undecadeuteriofluoren-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 192.3009 |
| Formel vægt | 192.1582 g/mol |
| Vis mere |