Få mere at vide
2-aminofluoren, 98%
Artikelnummer. 11479797
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479797 1 g 1g
11489797 5 g 5g
11499797 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479797 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22769.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 153-78-6 | C13H11N | 181,238 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 153-78-6
Molekylær formel C13H11N
Molekylvægt (g/mol) 181.238
MDL nummer MFCD00001125
InChI nøgle CFRFHWQYWJMEJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminofluorene, 2-fluorenamine, aminofluoren, 2-fluoreneamine, fluorene, 2-amino, fluoren-2-amine, 2-fluorenylamine, 2-fluroenylamine, fluoren-2-ylamine, aminofluoren german
PubChem CID 1539
IUPAC navn 9H-fluoren-2-amin
SMIL C1C2=CC=CC=C2C3=C1C=C(C=C3)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminofluorene
Smeltepunkt 126°C to 130°C
Mængde 1 g
Beilstein 1945861
Formel vægt 181.24
Procent renhed 98%