Få mere at vide
2-Aminofluorene-9-13C, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Aminofluorene-9-13C |
| CAS | 335081-08-8 |
| Molekylær formel | 13C C12 H11 N |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 9H-Fluoren-2-amine-9-13C (9CI), 2-Aminofluorene-9-13C, 2-Aminofluorene-9-13C1 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11N/c14-11-5-6-13-10(8-11)7-9-3-1-2-4-12(9)13/h1-6,8H,7,14H2/i7+1 |
| SMIL | Nc1ccc2c([13CH2]c3ccccc23)c1 |
| IUPAC navn | 9H-fluoren-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.2258 |
| Formel vægt | 182.0925 |